Learn More
Labconco FreeZone 12L Console Freeze Dryer
Artikelnummer. 17970160 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Material:
PTFE-Spule und Kollektorkammer
Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Packungsgröße:
1 Einheit
Enthält:
Spülventil, Mini-Kammer
Spülventils
Artikelnummer. 17970160
Marke: Labconco 701211090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 12 liters of ice before defrosting.
  • Coil holds 12 liters of ice before defrosting
  • The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
  • Suitable for aqueous samples
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Spezifikation
Typ Console Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 12 L
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Material Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Steckertyp All except North America
Spannung 230 V