Learn More
Brady™ FreezerBondz äußerst dünne Polyester-Kryo-Etiketten
Artikelnummer. 17868444
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,825 in.
0,5 x 1 in.
1,65 x 0,5 in.
1,75 x 1 in.
1,9 x 1 in.
1 x 0,9 in.
1 x 1 in.
50 ft. x 0,5 in.
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
48,26 mm
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Format Höhe (metrisch) unitSize
17868444 1,9 x 1 in. Ausgestanzt 48,26 mm 250 Stück
17898214 0,375 x 0,825 in. Ausgestanzt 9,53 mm 500 Stück
17831609 0,5 x 1 in. Ausgestanzt 12,7 mm 500 Stück
17848344 1 x 0,9 in. Ausgestanzt 25,4 mm 250 Stück
17808354 1 x 1 in. Ausgestanzt 25,4 mm 250 Stück
17858174 1,65 x 0,5 in. Ausgestanzt 41,91 mm 500 Stück
17878444 1,75 x 1 in. Ausgestanzt 44,45 mm 250 Stück
17828394 50 ft. x 0,5 in. Kontinuierlich - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17868444 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174096
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die beständigen FreezerBondz™ Markierer aus Polyester (B-492) dienen der Kennzeichnung im Labor, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
  • Die beständigen FreezerBondz™ Markierer aus Polyester (B-492) dienen der Kennzeichnung im Labor, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
  • Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C (-320 bis 212°F) eine gute Leistung
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6410.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 1,9 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 48,26 mm
Alternate Part Number M6-204-492