Learn More
Brady™ FreezerBondz äußerst dünne Polyester-Kryo-Etiketten
Artikelnummer. 17828394
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,825 in.
0,5 x 1 in.
1,65 x 0,5 in.
1,75 x 1 in.
1,9 x 1 in.
1 x 0,9 in.
1 x 1 in.
50 ft. x 0,5 in.
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
500 Stück
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
48,26 mm
Artikelnummer. 17828394
Marke: Brady™ 174154
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die beständigen FreezerBondz™ Markierer aus Polyester (B-492) dienen der Kennzeichnung im Labor, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
  • Die beständigen FreezerBondz™ Markierer aus Polyester (B-492) dienen der Kennzeichnung im Labor, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
  • Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C (-320 bis 212°F) eine gute Leistung
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6410.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 50 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196°bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 50 ft. x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M6C-500-492