Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker, 1 in.-Kern, Polyester (B-492)
Beschreibung
- Made of Freezerbondz II Polyester (B-492) with permanent acrylic adhesive
- Offer print smudge resistance and solvent resistance when used with R6400 ribbon
- Used in laboratory environments such as liquid nitrogen and autoclave applications
- Labels are on 1 in. core, a smaller core
- Minimum Service Temperature: -321°F
- Maximum Service Temperature: 266°F
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acrylic, Permanent |
| Farbe | White |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Polyester (B-492) |
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Label |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | General and Industrial Identification; Laboratory Identification - Bottle, Tube and Vial, Frozen surfaces |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP11, 1244 Series and 1344 Series printer |
| Form | Round |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.0032 in. |
| Mehr anzeigen |