Learn More
Brady™ FREEZERBONDZ™ Etiketten aus Polyester
Click to view available options
Größe (metrisch):
12,7 mm Durchm.
48,3 B x 25,4 mm H
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
- Polyester
- Auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Bietet ausgezeichnete Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Tieftemperaturen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2002/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| Beschreibung | FreezerBondz Etiketten für BBP33 Drucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |