Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Polyester-Autoklav und Kryogenetiketten für M710
Artikelnummer. 17818024 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12,7 x 25,4 mm
15,24 x 41,28 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 48,26 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Rechteck mit Kreis
Dicke (metrisch):
0,065 mm
0,081 mm
Zertifizierung/Konformität:
ASTM D 1000
ASTM D 1000, ASTM G 155
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Form Dicke (metrisch) Zertifizierung/Konformität Packungsgröße
17818024 15,24 x 41,28 mm Rechteck 0,065 mm ASTM D 1000, ASTM G 155 500 Stück
17857934 9,53 x 25,4 mm Rechteck 0,081 mm ASTM D 1000 500 Stück
17837934 12,7 x 25,4 mm Rechteck 0,081 mm ASTM D 1000 500 Stück
17827984 12,7 x 25,4 mm Rechteck mit Kreis 0,081 mm ASTM D 1000 500 Stück
17828094 25,4 x 25,4 mm Quadratisch 0,081 mm ASTM D 1000 250 Stück
17817944 25,4 x 48,26 mm Rechteck 0,081 mm ASTM D 1000 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17818024 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 311990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 CHF
    125.88 CHF / 500 Stück
    Sparen 15.12 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
FreezerBondz™ Etikettendrucker-Etiketten zur Verwendung mit Brady™ Drucker M710.
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Gute Beständigkeit gegen Wischspuren und Lösungsmittel.
  • Leistungsbereich bei hohen/niedrigen Temperaturen von -196 °C bis +100 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM G 155
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Kryo-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0026 in.
Dicke (metrisch) 0,065 mm
Abmessungen (L x B) 15,24 x 41,28 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,6 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,63 in.
Breite (metrisch) 41.28 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 41.28 mm
Alternate Part Number M7-76-490