Learn More
Brady™ FreezerBondz Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche
Beschreibung
- Die beständigen Markierer aus Polyester (B-490) eignen sich für die Laborkennzeichnung, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
- Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
- Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C (-320 bis 212°F) eine gute Leistung
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM G 155 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Ausgestanzt |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |