Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene, matte Polyester-Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Beschreibung
- B-490-Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert wurden, wenn sie mindestens 1/8 in. um sich selbst gewickelt wurden.
- Gute Beständigkeit gegen Verschmieren des Drucks, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe/niedrige Temperaturbeständigkeit von -196 °C bis 100 °C (-320 °F bis 212 °F)
- RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM G 155 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |