Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Kryogene, matte Polyester-Laboretiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17838124 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 1,25 in.
0,6 x 1,625 in.
1,65 x 0,5 in.
1,75 x 1 in.
1,8 x 0,6 in.
1 x 1,9 in.
2,2 x 1,5 in.
3,875 x 1,5 in.
Höhe (metrisch):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Höhe (metrisch) Packungsgröße
17838124 0,375 x 1,25 in. 9,53 mm 500 Stück
17878164 0,6 x 1,625 in. 15,24 mm 250 Stück
17851689 1 x 1,9 in. 25,4 mm 250 Stück
17868264 1,65 x 0,5 in. 41,91 mm 500 Stück
17898184 1,75 x 1 in. 44,45 mm 250 Stück
17848474 1,8 x 0,6 in. 45,72 mm 250 Stück
17878144 2,2 x 1,5 in. 55,88 mm 100 Stück
17828454 3,875 x 1,5 in. 98,43 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17838124 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.15 CHF
    63.92 CHF / 500 Stück
    Sparen 7.23 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beständige Polyestermarker sind für die Kennzeichnung von Laborbedarf wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Halmen und Objektträgern konzipiert.
  • B-490-Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert wurden, wenn sie mindestens 1/8 in. um sich selbst gewickelt wurden.
  • Gute Beständigkeit gegen Verschmieren des Drucks, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe/niedrige Temperaturbeständigkeit von -196 °C bis 100 °C (-320 °F bis 212 °F)
  • RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM G 155
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborbeschriftung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0026 in.
Dicke (metrisch) 0.065 mm
Abmessungen (L x B) 0,375 x 1,25 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,25 in.
Breite (metrisch) 31.75 mm
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-112-490