Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570 Serie, CryoCube™ F7
Beschreibung
Gefrierfach: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-Serie CryoCube™ Serie F740 (5-teilig, Fach 1-4), DWP (53 mm), seitlicher Zugriff, Edelstahl – Rack für DWP – Max. DWP-Größe [mm]: 86 x 128 – Rack mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Racks (T x B x H) [mm]: 549 x 139 x 224 (21,6 x 5,5 x 8,8 in.) – Max. Anzahl DWP pro Rack: 24 (4 x 6) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Premium U410 (max. 15 Roste), Premium U700 (max. 25 Roste), HEF™ U410 (max. 15 Racks), CryoCube™ F570-Serie (max. 25 Racks), CryoCube F740-Serie (5-Fach-Version, Fach 1-4) - Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 (max. 360 GWP), Premium U700 (max. 600 GWP), HEF™ U410 (max. 360 DWP), CryoCube™ F570-Serie (max. 600 DWP), CryoCube F740-Serie (5-Abteil-Version, Abteile 1-4)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Tiefkühlgerät |