Learn More
Eppendorf™ ULT-Tiefkühlschrankgestell für Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570/F740 Serie
Artikelnummer. 15783245
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15783245 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15783245 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001022410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 CHF
    179.13 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.87 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Kann verwendet werden mit:
  • Premium U410, HEF U410
  • CryoCube F740h, F740hi, F740hiw (Regale 1 – (4-in-5-Regal-Modelle)
  • CryoCube F570, F570n, F570h, F570hw (und 24 Regalböden für Regale 1) – 4-in-5-Fach CryoCube F740h, F740hi, F740hiw
  • CryoCube F440h, F440n
Gefrierfach: Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570-Serie CryoCube™ Serie F740 (5 Fächer, Fächer 1-4), 102 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 102-mm-Boxen – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136
Schubladenregal – Außenmaße des Regals (T x B x H): 563 x 140 x 216 mm (22,2 x 5,5 x 8,5 in.)
Maximale Anzahl an Kartons pro Regal: 8 (4 x 2)
Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 (max. 15 Roste), Premium U700 (max. 25 Roste), HEF™ U410 (max. 15 Racks), CryoCube™ F570-Serie (max. 25 Racks), CryoCube F740-Serie (5-Abteil-Version, Abteile 1-4)-
Für ULT-Gefrierschränke: Premium U410 (max. 120 Kartons), Premium U700 (max. 200 Kartons), HEF™ U410 (max. 120 Boxen), CryoCube™ F570-Serie (max. 200 Boxen), CryoCube F740-Serie (5-Abteil-Version, Abteile 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl
Größe 563 x 140 x 216 mm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät
Höhe (metrisch) 216 mm
Breite (metrisch) 102 mm