Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740 Serie (3-comp., Std),
Artikelnummer. 15793235
Artikelnummer. 15793235 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001012510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 CHF
    199.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.00 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ Serie F740 (3-Fächer, Standard), 5 in./127 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 127-mm-/5-in.-Boxen (15/50-ml-Konusröhrchen) – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 580 x 140 x 414 (22,8 x 5,5 x 16,3 in.) – Max. Boxanzahl pro Gestell: 12 (3 x 4) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max. 18 Racks), CryoCube Serie F740 (3-Fächer-Version; max. 18 Roste) - Für ULT-Gefrierschränke: Innova U360 (max. 108 Boxen), Innova U535 (max. 144 Boxen), Innova U725 und U725-G (max. 216 Boxen), CryoCube F740-Serie (3-Fach-Version; max. 216 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät