Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740 Serie (3-comp., Std),
Artikelnummer. 15773235
Artikelnummer. 15773235
Marke: Eppendorf™ 6001012310
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Probenbehälter.
Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740 Serie (3 Fächer, Standard), 3 Zoll/76 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 76 mm/3 Zoll-Boxen – max. Boxengröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenabmessungen des Racks (TxBxH) [mm]: 580 x 140 x 414 (22,8 x 5,5 x 16,3 Zoll) – Max. Anzahl der Boxen pro Rack: 20 (4 x 5) – Edelstahl – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Innova U360 (max 9 Racks), Innova U535 (max 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max 18 Racks), CryoCube F740 Serie (3-fach Version; max 18 Racks) – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Innova U360 (max 180 Boxen), Innova U535 (max 240 Boxen), Innova U725 und 725-G (max 360 Boxen), CryoCube F740 Serie (3-fach Version; max 360 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät