Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740 Serie (3-comp., Std),
Beschreibung
Gefrierfach: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ Serie F740 (3-Kammer, Standard), 64 mm, seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für 64-mm-Boxen (5-ml-Röhrchen) – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 569 x 139 x 394 (22,4 x 5,5 x 15,5 in.) – Max. Anzahl Boxen pro Gestell: 24 (4 x 6) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max. 18 Racks), CryoCube Serie F740 (3-Fächer-Version; max. 18 Roste) - Für ULT-Gefrierschränke: Innova U360 (max. 216 Boxen), Innova U535 (max. 288 Boxen), Innova U725 und U725-G (max. 432 Boxen), CryoCube F740-Serie (3-Fach-Version; max. 432 Boxen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Tiefkühlgerät |