Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ F740 Serie (3-comp., Std),
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen. Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden. Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Probenbehälter.
Marke: Eppendorf™ 6001011210
203.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ F740 Serie (3 Fächer, Standard), 2 Zoll/53 mm, seitlicher Zugang, Edelstahl – Gestell für 53 mm/2 Zoll Boxen – max. Boxengröße [mm]: 136 x 136 Gestell für seitlichen Zugriff – Außenabmessungen des Racks (TxBxH) [mm]: 569 x 139 x 389 (22,4 x 5,5 x 15,3 Zoll) – Max. Anzahl der Boxen pro Rack: 28 (4 x 7) – Edelstahl – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Innova U360 (max 9 Racks), Innova U535 (max 12 Racks), Innova U725 und U725-G (max 18 Racks), CryoCube F740 Serie (3-fach Version; max 18 Racks) – Für ULT-Tiefkühlgeräte: Innova U360 (max 252 Boxen), Innova U535 (max 336 Boxen), Innova U725 und U725-G (max 504 Boxen), CryoCube F740 Serie (3-fach Version; max 504 Boxen)Spezifikation
Gestell für Tiefkühlgerät |