Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 Zoll/127 mm
Beschreibung
Gefrierfach: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 in./127 mm, seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für 127-mm-/5-in.-Boxen (15/50-ml-Konusröhrchen) – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 290 x 142 x 274 (11,4 x 5,6 x 10,8 in.) – Max. Boxanzahl pro Gestell: 4 (2 x 2) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 Roste) - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 24 Boxen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Tiefkühlgerät |