Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 Zoll/102 mm
Beschreibung
Gefrierfach: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 in./102 mm, seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für 102 mm/4-in.-Kartons – Max. Kartongröße [mm]: 136 x 136 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 290 x 142 x 214 (11,4 x 5,6 x 8,4 in.) – Max. Kartonanzahl pro Gestell: 4 (2 x 2) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 Roste) - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 24 Boxen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Tiefkühlgerät |