Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 Zoll/102 mm
Artikelnummer. 15793265
Artikelnummer. 15793265 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001062410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 CHF
    154.84 CHF / 1 Stück
    Sparen 28.16 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 in./102 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 102 mm/4-in.-Kartons – Max. Kartongröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 308 x 145 x 216 (12,1 x 5,7 x 8,5 in.) – Max. Kartonanzahl pro Gestell: 4 (2 x 2) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 Roste) - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 24 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät