Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 Zoll/53 mm
Artikelnummer. 15773265
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Gestell für Tiefkühlgerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15773265 Gestell für Tiefkühlgerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15773265 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001062210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 CHF
    183.19 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.81 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 in./53 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 53 mm/2 in. Kartons – Max. Kartongröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 308 x 145 x 290 (12,1 x 5,7 x 11,4 in.) – Max. Kartonanzahl pro Gestell: 10 (5 x 2) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube F101h/ Innova U101 (max. 6 Roste) - Für ULT-Gefrierschrank: CryoCube F101h/ Innova U101 (max. 60 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät