Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660 Serie, Verriegelung, 3 Zoll/76 mm
Artikelnummer. 15743225
Artikelnummer. 15743225 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001000311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00 CHF
    118.41 CHF / 1 Stück
    Sparen 21.59 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660-Serie, Verriegelungsstange, 3 in./76 mm, seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für 76-mm-/3-in.-Boxen – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 148 x 141 x 726 (5,8 x 5,6 x 28,6 in.) – Max. Boxanzahl pro Gestell: 9 (9 x 1) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Innova C580 (max. 32 Racks), Innova C760 (max. 40 Racks), CryoCube™ FC660-Serie (max. 36 Roste) - Für ULT-Gefrierschränke: Innova C580 (max. 288 Boxen), Innova C760 (max. 360 Boxen), CryoCube™ FC660-Serie (max. 324 Boxen) – Mit Verriegelungsstange für erhöhte Probensicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.