Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660 Serie, 2,5 Zoll/64 mm
Beschreibung
Gefrierfach: Innova™ C580, C760, CryoCube™ FC660-Serie, 2,5 in./64 mm, seitlicher Zugriff, Edelstahl – Gestell für 64-mm-/2,5-in.-Boxen (5-ml-Röhrchen) – Max. Boxgröße [mm]: 136 x 136 – Gestell mit seitlichem Zugriff – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 141 x 141 x 721 (5,6 x 5,6 x 28,4 in.) – Max. Boxanzahl pro Gestell: 11 (11 x 1) - Edelstahl - Für ULT-Gefrierschrank: Innova C580 (max. 32 Racks), Innova C760 (max. 40 Racks), CryoCube™ FC660-Serie (max. 40 Roste) - Für ULT-Gefrierschränke: Innova C580 (max. 352 Boxen), Innova C760 (max. 440 Kartons), CryoCube™ FC660-Serie (max. 440 Boxen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Tiefkühlgerät |