Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät:CryoCube™ F740 (max.3 Fächer), 3 in./76 mm
Artikelnummer. 16516300
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
56,3 x 14 x 41,4 cm (5,5 x 22,2 x 16,3 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
16516300 56,3 x 14 x 41,4 cm (5,5 x 22,2 x 16,3 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16516300 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001072310
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Proben
Gefrierfach: CryoCube™ Serie F740 (3-Fächer, MAX), 76 mm, Schublade, Edelstahl – Gestell für 76 mm/3,0 in. Kartons – Max. Kartongröße [mm]: 136 x 136 – Schubladengestell (MAX) – Außenmaße des Gestells (T x B x H) [mm]: 563 x 140 x 414 (22,2 x 5,5 x 16,3 in.) – Max. Kartonanzahl pro Gestell: 20 (4 x 5) – Material: Edelstahl – Für ULT-Gefrierschränke: CryoCube™ F740 Serie 3-Fächer (Max. 18 Roste) - Für ULT-Gefrierschränke: CryoCube F740-Serie, 3-Fächer (max. 360 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 56,3 x 14 x 41,4 cm (5,5 x 22,2 x 16,3 in.)
Produkttyp Gestell für Tiefkühlgerät