Learn More
Euro Protection™ Freedite High-Cut Safety Shoes
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Steg für Torsionssteifigkeit.
- Polsterung für eine perfekte Passform.
- Auf Anfrage auch mit einer Außensohle zum Schuzt vor elektrischen Gefahren erhältlich (Referenz: 9FHH).
- Obermaterial aus Vollnarbenleder, reflektierender Besatz hinten.
- Atmungsaktive 3D-Mesh-Auskleidung.
- Entnehmbare Innensohle aus Textil und Schaumstoff.
- Komposit-Zehenkappe.
- Nichtmetallische (Mischgewebe) durchstichsichere Sohle.
- Eingespritzte Polyurethan-Mittelsohle.
- Polyurethan-Außensohle.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives 3D-Mesh-Futter |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Herausnehmbare Innensohle aus Textil und Schaum, durchstichsichere, nichtmetallische (Verbundwerkstoff-) Sohle, eingespritzte Polyurethan-Mittelsohle, Polyurethan-Außensohle. |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Mischgewebe |
| Modell | Hoch |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Gewicht (metrisch) | 602 g pro Schuh in Größe 8 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |