Learn More
Euro Protection™ Freedite hohe Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15785625
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15785625 48 1 Paar
15765615 36 1 Paar
15775615 37 1 Paar
15785615 38 1 Paar
15795615 39 1 Paar
15705625 40 1 Paar
15715625 41 1 Paar
15725625 42 1 Paar
15735625 43 1 Paar
15745625 44 1 Paar
15755625 45 1 Paar
15765625 46 1 Paar
15775625 47 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15785625 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 9FREH48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.93 CHF
    30.89 CHF / 1 Paare
    Sparen 63.04 CHF
    67% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
EuroProtection™ Freedite Sicherheitsschuhe mit hohem Schnitt sind für eine bequeme, eng anliegend Passform gepolstert und bieten einen Steg zwecks Steifigkeit und eine Komposit-Zehenkappe zur Sicherheit.
  • Steg für Torsionssteifigkeit.
  • Polsterung für eine perfekte Passform.
  • Auf Anfrage auch mit einer Außensohle zum Schuzt vor elektrischen Gefahren erhältlich (Referenz: 9FHH).
  • Obermaterial aus Vollnarbenleder, reflektierender Besatz hinten.
  • Atmungsaktive 3D-Mesh-Auskleidung.
  • Entnehmbare Innensohle aus Textil und Schaumstoff.
  • Komposit-Zehenkappe.
  • Nichtmetallische (Mischgewebe) durchstichsichere Sohle.
  • Eingespritzte Polyurethan-Mittelsohle.
  • Polyurethan-Außensohle.
Spezifikation
Farbe Schwarz
Auskleidungsmaterial Atmungsaktives 3D-Mesh-Futter
Material Leder
Größe 48
Sohleneigenschaften Herausnehmbare Innensohle aus Textil und Schaum, durchstichsichere, nichtmetallische (Verbundwerkstoff-) Sohle, eingespritzte Polyurethan-Mittelsohle, Polyurethan-Außensohle.
Sohlenmaterial Polyurethan, Mischgewebe
Modell Hoch
Zehenmaterial Komposit
Gewicht (metrisch) 602 g pro Schuh in Größe 8
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345: 2011