Learn More
Skytec™ FRBH-Overall
Artikelnummer. 31702833
Change view
Click to view available options
Größe:
XS
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
31702833 XS 10 Stück
31702828 M 10 Stück
31702824 L 10 Stück
31702847 XL 10 Stück
31702831 2XL 10 Stück
31702843 3XL 10 Stück
31702845 4XL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31702833 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKC030100EB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schutzkleidung, die chemische Resistenz sowie Schutz vor Hitze, Entzündungen und elektrostatischen Gefahren bietet und gleichzeitig Komfort für den Träger gewährleistet.
  • Möglich ist Schutz vor Hitze, Entzündungen und elektrostatischen Gefahren
  • Doppelter, sturmseitiger Klettverschluss für erhöhten Schutz
  • Ringziehen-Reissverschluss für leichtes An- und Ausziehen auch mit Handschuhen
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe XS
Geschlecht Unisex
Material PVC
Farbe Grün
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform lose verpackt
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Öffnen
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type Beiliegend
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Partikel, Flüssig, Chemikalien, Flamme
Zertifizierung/Konformität EN 1149-5:2018 oder - EN 11612:2015 A1,B1,C1 oder - EN 14605:2005 + A1:2009 Typ 3,Typ 4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öffentliche Arbeiten, Transport von Brennstoffen, Abfallsammlung und -sortierung, Handhabung und Eindämmung von Chemikalien
Gewicht (metrisch) 1090 g