Learn More
Skytec™ FRBH-Overall
Descripción
- Möglich ist Schutz vor Hitze, Entzündungen und elektrostatischen Gefahren
- Doppelter, sturmseitiger Klettverschluss für erhöhten Schutz
- Ringziehen-Reissverschluss für leichtes An- und Ausziehen auch mit Handschuhen
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Chemikalienschutzkleidung |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | PVC |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Taillenform | lose verpackt |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Öffnen |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?