Learn More
Thermo Scientific™ Fraser-Bouillon (Röhrchen)
Beschreibung
Verwenden Sie die gebrauchsfertigen Röhrchen zur selektiven Anreicherung und Isolierung von Listeria spp. aus Lebensmittel- und Umweltproben.
Verwenden Sie zur selektiven Anreicherung und Isolierung von Listeria spp. aus Lebensmittel- und Umweltproben die Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser-Bouillon in gebrauchsfertigen Röhrchen. Das Medium ist für die Isolierung von Listeria spp. vorgesehen, wenn es gemäß der USDA-FSIS-Methodik für die Isolierung von Listerien als sekundäres Anreicherungsmedium verwendet wird. Die Schwarzfärbung des Mediums ist der vorläufige Nachweis für das Vorhandensein von Listeria spp. Alle Anreicherungskulturen mit Fraser-Bouillon sollten auf festen Nährmedien subkultiviert werden.
Kein Pipettieren, Dispensieren oder Autoklavieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger Röhrchen vorgefüllt mit Fraser-Bouillon.
- Praktisch: Die vorgefüllten Röhrchen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Medium: Das Medium ist selektiv für Listeria.
Das Medium enthält Ammoniumeisencitrat und Lithiumchlorid. Alle Listeria spp. hydrolysieren Aesculin zu Aesculetin. Aesculetin reagiert mit den Eisenionen, wodurch es zur Schwarzfärbung kommt. Ein weiterer möglicher Vorteil der Zugabe von Ammoniumeisencitrat ist, dass Eisenione erwiesenermaßen das Wachstum von Listeria monocytogenes1fördern . Das Medium enthält Lithiumchlorid, um das Wachstum von Enterokokken zu hemmen, die ebenfalls Aesculin hydrolysieren können. Die Schwarzfärbung des Mediums ist der vorläufige Nachweis für das Vorhandensein von Listeria. Entgegen früherer Hinweise können Kulturen, bei denen es zu keiner Schwarzfärbung kommt, nicht als frei von Listerienbetrachtet werden. Deswegen sollten alle Anreicherungskulturen mit Fraser-Bouillon auf festen Nährmedien subkultiviert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rapsgelb, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 12 °C, im Dunkeln aufbewahren |
| Beschreibung | Röhrchen mit Fraser-Bouillon |
| Format | Röhrchen |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Verpackungsart | 50 Röhrchen in einem Karton |
| Menge | 50 Stück/Packung |