Learn More
3M™ Fraser Broth Supplement BP0220010
Fraser broth supplement (5% Ferric Ammonium Citrate) is required for differential enrichment of Listeria.
Marke:  3M™ 7000053832
Additional Details : CAS : 68990-09-0 Gewicht : 0.34500kg
Artikelnummer. 17243734
  • 125.08 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexibility of options, make what you need when you need it.
  • Reduced costs.
Spezifikation
Spezifikation
Microbiology Media
Environmental Test
10/Cs.
10 mL