missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FRAP1 (mTOR) Assay Buffer

Artikelnummer. 10246553
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
20 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10246553

missing translation for 'mfr': Invitrogen PV4794

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FRAP1 (mTOR) Assaypuffer

1X Assay-Puffer für die Verwendung mit den LanthaScreen™ FRAP1 (mTOR)-Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pufferlösung
Zur Verwendung mit (Geräte) LanghaScreen™ Nukleäre Rezeptoren-Kofaktor-Interaktionsassays
Physikalische Form Flüssig
Menge 20 ml

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt