Learn More
Invitrogen™ Rat Fractalkine-Cell Lysates (CX3CL1) ELISA Kit
Artikelnummer. 17195909
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 17195909
Marke: Invitrogen™ ERCXCL1CLX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Rat Fractalkine-Cell Lysate (CX3CL1) ELISA quantitates Rt Fractalkine in rat cell and tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Fractalkine. Principle of the method The Rat Fractalkine solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Chemokine sind eine Familie von Proteinen, die mit dem Transport von Leukozyten bei der Immunüberwachung und der Rekrutierung entzündlicher Zellen assoziiert sind. Sie werden anhand der Positionen der wichtigsten Zystein-Rückstände klassifiziert. CX3CL1 ist ein CX3C-Chemokin, das die Adhäsion und Migration von Leukozyten induziert, die durch eine membrangebundene bzw. lösliche Form vermittelt werden. Neueste Experimente haben gezeigt, dass CX3CL1 die Produktion von Stickstoffoxid, Interleukin-6 und TNF-a in aktivierten Mikroglia- und neuronalen Zellen unterdrücken kann, was darauf hindeutet, dass es als intrinsischer Inhibitor gegen die Neurotoxizität durch aktivierte Mikrogliazellen wirken kann. Der Rezeptor CX3CR1 dient auch als Co-Rezeptor für die Fusion der HIV-1 und HIV-2-Hüllenproteine und die Virusinfektion, die durch CX3CL1 gehemmt werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer O55145
Assay-Bereich 2,74 pg/mL bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 5 pg/mL
Kalibrierbereich 5 pg/mL bis 2000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt Ratten-Fractalkin.
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 89808
Gensymbol Cx3c, Scyd1
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Zelllysepuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Standard, Chromogen, SAV-HRP, Stopplösung, Waschpuffer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Onkologie
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Cx3c, Scyd1
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min