Beschreibung
- Poloshirt
- Material: 54% Modacryl / 45% Baumwolle, 1% antistatische Fasern ca. 190 g/m²
- Langarm-Poloshirt zum Schutz vor Hitze und Flammen mit hohem Tragekomfort und zusätzlichem antistatischen Schutz.
- Umlegekragen mit eingestickter Flamme, mit verdeckten Druckknöpfen aus Kunststoff, Vorderseite mit Querpasse, lange Ärmel mit Strickbündchen
- Oeko-Tex Standard 100
- Diese Schutzkleidung muss immer als Anzug in Kombination mit Jacke und Hose oder Latzhose getragen werden
- Zertifiziert nach: EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
- Größen: XS - 3XL
- Pflegeanleitung: Waschbar °bei 75 °C, chlorunverträglich, bügeln: II Punkte, chemische Reinigung: P, Wäschetrockner nicht möglich
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | S |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Modacrylic Mischung |
| Farbe | Grau |
| Flaschenhalstyp | Kragen |
| Ärmelausführung | Lange Ärmel |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Produkttyp | Hitze- und feuerbeständige Hemden |
| Dicke | 190 g/m² |