Learn More
Invitrogen™ Foxp3 Transcription Factor Wash Buffer Artikelnummer.: 15464773
Invitrogen™ Foxp3 Transcription Factor Wash Buffer
Artikelnummer. 15464773
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15464773
Marke: Invitrogen™ A24261
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Foxp3-Transkriptionsfaktor-Waschpuffer
Der Foxp3-Transkriptionsfaktor-Waschpuffer wurde speziell für die Arbeit mit den APC- (A18629), FITC- (A18662) und PE-Konjugaten (A18690) des monoklonalen Antikörpers Maus-Anti-Maus-Foxp3 (Klon 3G3) entwickelt. Dieser Puffer wird während den Wasch- und Antikörperfärbeschritten im Anschluss an die Fixierung und Permeabilisierung mit einer 1x Lösung des Foxp3-Transkriptionsfaktor-Fixierungs- und Permeabilisierungspuffers A (A24217, ein 4x Konzentrat) und dem Foxp-Transkriptionsfaktor-Fixierungs- und Permeabilisierungspuffer B (A24218, ein Verdünnungsmitttel) verwendet, um eine optimale intranukleäre Färbung mit konjugierten Foxp3-Antikörpern zu erzielen, die in Durchflusszytometrie-Anwendungen verwendet werden.
Verwendung
Der Foxp3 Transkriptionsfaktor-Waschpuffer wird als 10x-Lagerlösung geliefert. Die 10x Stammlösung sollte mit PBS, das 1 % BSA enthält, auf eine 1x Arbeitskonzentration verdünnt werden und für Wasch- und Foxp3-Färbeschritte im Anschluss an die Fixierung und Permeabilisierung mit 1x Foxp3-Fixier- und Permeabilisierungspuffer (1 Teil Puffer A: 3 Teile Puffer B) genutzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 ml
Produkttyp Waschpuffer
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).
Reagenztyp Fixierreagenz, Permeabilisierungsreagenz
Produktlinie Molecular Probes™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2051063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2018 ArtikelnummerA24261
Chargennummer2047608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2018 ArtikelnummerA24261
Chargennummer2033781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2018 ArtikelnummerA24261
Chargennummer1974545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2018 ArtikelnummerA24261
Chargennummer1966930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2018 ArtikelnummerA24261
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Foxp3 Transcription Factor Wash Buffer >