Learn More
Anti-Human Foxp3 Staining Set APC, eBioscience™
Antibody Staining Kit
Marke:  Invitrogen 77-5776-40
Artikelnummer. 15581075
  • 542.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes:
  • Fixation/Permeabilization Concentrate (4X) (cat. 00-5123): 30mL, store at 2-8°C. Avoid agitation.
  • Fixation/Permeabilization Diluent (cat. 00-5223): 100mL, store at 2-8°C.
  • Permeabilization Buffer (10X) (cat. 00-8333): 100mL, store at 2-8°C. Note: The 10X Permeabilization Buffer has a natural tendency to precipitate, however, its function is not affected by this. To clarify, the solution can be filtered after dilution to 1x working solution.
  • Normal Rat Serum (cat. 24-5555): 100 μL, store at 2-8°C.
  • Anti-Human Foxp3 APC (clone PCH101, cat. 17-4776): 25 tests, store at 2-8°C. Light-sensitive material.
Beschreibung
Beschreibung
This Anti-Human Foxp3 Staining Set contains the buffers and monoclonal antibody necessary to successfully stain and identify Foxp3+ cells. The PCH101 monoclonal antibody reacts with the amino terminus of human Foxp3, also known as FORKHEAD BOX P3, SCURFIN, and JM2. Foxp3 is a 49-55kDa protein and a member of the forkhead/winged-helix family of transcription factors. It was identified as the gene responsible for the X-linked lymphoproliferative disease observed in scurfy (sf) mice and in the human disorder, X-linked autoimmunity-allergic dysregulation syndrome (XLAAD). Constitutive expression of Foxp3 mRNA has been shown in CD4+CD25+ regulatory T cells (Treg), and ectopic expression of Foxp3 in CD4+CD25- cells imparts a Treg phenotype in these cells.
The PCH101 antibody crossreacts with rhesus, chimpanzee, and cynomolgus Foxp3. PCH101 recognizes a different epitope of Foxp3 than clones 236A/E7 and 150D/E4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Foxp3
Monoclonal
APC
Rat
RUO
Chimpanzee, Cynomolgus, Human, Macaque, Monkey, Non-human Primate, Rhesus Monkey
IgG2a κ
Flow Cytometry
PCH101
Forkhead Box P3, Scurfin, JM2
1 kit
Primary
Store at 2-8°C. Do not freeze. Light sensitive material. Use within 6 months of opening or by date indicated on the bottle.
eBioscience
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Anti-Human Foxp3 Staining Set APC, eBioscience
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methanol