Learn More
Foxp3 Mouse, FITC, Clone: 3G3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00 CHF - 396.00 CHF
Spezifikation
Antigen Foxp3
Klon 3G3
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972398
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB71-F-25UG
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962398
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB71-F-100UG
100 μg
396.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Foxp3
0.2mg/mL
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH7.2
20371
IgG1 κ
Protein A/G Purified
3G3
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001186276
Foxp3
Primary
Store at 2-4°C.