missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxP3 Antibody (FOXP3/8015R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20942
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| FoxP3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked | |
| Recombinant fragment (around aa300-431) of human FoxP3 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators | |
| 50943 | |
| Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FOXP3/8015R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur