missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FOXD4L6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 22081-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
5 FOXD4-like proteins (FOXD4L2, FOXD4L3, FOXD4L4, FOXD4L5 and FOXD4L6) are encoded by a strongly repeated region of the 9q12 chromosome region. They are very similar and it is therefore difficult to provide a clear and unambiguous protein sequence. Our sequences are in agreement with HGNC nomenclature.Spezifikation
FOXD4L6 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
FOXD4L6 | |
forkhead box D4 like 6, Forkhead box protein D4 like 6, FOXD4 like 6, FOXD4L6 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
653404 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.26 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q3SYB3 | |
FOXD4L6 | |
FOXD4L6 Fusion Protein Ag17247 | |
150 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
FOXD4L6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur