Learn More
FOXC1 Mouse anti-Human, Clone: 1F4E11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen FOXC1
Klon 1F4E11
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848565
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66568-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838565
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66568-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FOXC1 is a protein belonging to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct DNA-binding forkhead domain. The specific function of this protein is not known, however, it plays a role in the regulation of FGF19-FGFR4-MAPK pathway to promote both the development and maintece of anterior segment structures within the eye. Mutations in this gene cause various glaucoma, iridogoniodysgenesis anomaly, Peters anomaly that includes central corneal leukoma, absence of the posterior corneal stroma and Descemetmembrane and Axenfeld-Rieger anomaly characterized by posterior corneal embryotoxon, iris adhesion to the Schwalbe line, hypertelorism, hypoplasia of the malar bones, congenital absence of some teeth and mental retardation.
Spezifikation
Spezifikation
FOXC1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARA, FKHL7, forkhead box C1, Forkhead box protein C1, Forkhead related protein FKHL7, FOXC1, FREAC 3, FREAC3, IGDA, IHG1, IRID1, RIEG3
FOXC1
IgG1
Protein G
Antibody
1F4E11
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q12948
2296
Peptide
Primary
-20°C
FOXC1