Learn More
Fosamprenavir-Calciumsalz, TRC
Artikelnummer. 30402071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402071 1 mg
30390741 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7272501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 226700-81-8
Summenformel C25 H34 N3 O9 P S . Ca
Molekulargewicht (g/mol) 623.67
Synonym Carbamic acid, N-[(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)-2-(phosphonooxy)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, calcium salt (1:1), Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)-2-(phosphonooxy)propyl]-, C-[(3S)-tetrahydro-3-furanyl] ester, calcium salt (1:1) (9CI), Fosamprenavir calcium, GW 433908G, Lexiva, GW 433908G, fosamprenavir calcium pentahydrate
IUPAC-Name Kalzium; [(2R,3S)-1-[(4-Aminophenyl)Sulfonyl-(2-Methylpropyl)amino]-3-[[(3S)-Oxolan-3-yl]Oxycarbonylamino]-4-Phenylbutan-2-yl] Phosphat
SMILES [Ca+2].CC(C)CN(C[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fosamprenavir calcium salt
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H36N3O9PS.Ca/c1-18(2)15-28(39(33,34)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(37-38(30,31)32)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(29)36-21-12-13-35-17-21;/h3-11,18,21,23-24H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);/q;+2/p-2/t21-,23-,24+;/m0./s1
Formelmasse 623.1379