missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosamprenavir-Calciumsalz, TRC

Artikelnummer. 30390741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390741 10 mg
30402071 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30390741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF72725010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 226700-81-8
Summenformel C25 H34 N3 O9 P S . Ca
Molekulargewicht (g/mol) 623.67
Synonym Carbamic acid, N-[(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)-2-(phosphonooxy)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, calcium salt (1:1), Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-1-(phenylmethyl)-2-(phosphonooxy)propyl]-, C-[(3S)-tetrahydro-3-furanyl] ester, calcium salt (1:1) (9CI), Fosamprenavir calcium, GW 433908G, Lexiva, GW 433908G, fosamprenavir calcium pentahydrate
IUPAC-Name Kalzium; [(2R,3S)-1-[(4-Aminophenyl)Sulfonyl-(2-Methylpropyl)amino]-3-[[(3S)-Oxolan-3-yl]Oxycarbonylamino]-4-Phenylbutan-2-yl] Phosphat
SMILES [Ca+2].CC(C)CN(C[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CCOC2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fosamprenavir calcium salt
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H36N3O9PS.Ca/c1-18(2)15-28(39(33,34)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(37-38(30,31)32)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(29)36-21-12-13-35-17-21;/h3-11,18,21,23-24H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);/q;+2/p-2/t21-,23-,24+;/m0./s1
Formelmasse 623.1379
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.