Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Präzisionsgasspritze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Enthält:
Gerader Absperrhahn
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transparentes neutrales Glas
- Kalibrierte Zylinder
- Graduierung aus säure- und alkalibeständiger in das Glas eingeschmolzener Bernsteinfärbung
- Bernsteinfarbene Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Glas (Spitze), Neutrales Glas, Neutrales Glas (Zylinder), Neutrales Glas (Kolben) |
| Farbe | Klar |
| Enthält | Gerader Absperrhahn |
| Produkttyp | FORTUNA Präzisionsgasspritze mit geradem Absperrhahn |
| Einwegprodukt | Nein |
| Graduierungen | Bernsteinfarbig |
| Menge | 1 |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |