Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Polyfix Dispenser aus Naturglas
Artikelnummer. p-8001043
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10248190
Marke: Poulten Graf™ 101 07038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Dosieren aller Chemikalien einschließlich Lösungsmitteln, die weder Polypropylen angreifen noch kristallisieren. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Dispenser aus Naturglas werden mit einem Glaskolben geliefert.
Zum Dispensieren aller Chemikalien - einschließlich Lösungsmittel -, die kein Polypropylen angreifen und nicht kristallisieren.Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Spender aus Naturglas werden mit Glaskolben geliefert.
  • Sichtbares Dispensierverfahren
  • Einfach zu bedienendes Volumeneinstellsystem
  • Ventilblock aus Polypropylen mit FIX-Adapter
Spezifikation
Genauigkeit 0.60 %
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Farbe Naturfarben
Material Glas
Volumen (metrisch) 2 bis 10 ml
Schritten 0.2 ml