Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Polyfix Dispenser aus Naturglas
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Dispensieren aller Chemikalien - einschließlich Lösungsmittel -, die kein Polypropylen angreifen und nicht kristallisieren.Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Spender aus Naturglas werden mit Glaskolben geliefert.
- Sichtbares Dispensierverfahren
- Einfach zu bedienendes Volumeneinstellsystem
- Ventilblock aus Polypropylen mit FIX-Adapter
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.60 % |
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 bis 10 ml |
| Schritten | 0.2 ml |