Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze mit Luer-Spitze
Artikelnummer. p-8001155
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10281771
Marke: Poulten Graf™ 7 10237
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Besonders gut für die Pharma-, Kosmetik- und Biotechnologiebranche geeignet. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Ganzglasspritzen mit Luer-Anschluss werden mit einem austauschbaren Kolben geliefert.
  • Entspricht Norm CE EN 46001
  • Autoklavierbar bei 134 °C
  • Hergestellt aus Durobax™ Glas
  • Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
  • Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE EN 46001
Material Borosilicate Glass
Beschreibung Braune Graduierung
Produkttyp Glasspritze mit Luer-Konus
Graduierungen 0,2 ml
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Spitze
Graduated Ja