Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze mit Luer-Spitze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht Norm CE EN 46001
- Autoklavierbar bei 134 °C
- Hergestellt aus Durobax™ Glas
- Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
- Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CE EN 46001 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Beschreibung | Braune Graduierung |
| Produkttyp | Glasspritze mit Luer-Konus |
| Graduierungen | 0,1 mL |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Spitze |
| Graduated | Ja |