Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze, Luer-Lock
Artikelnummer. 10507941
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10507941
Marke: Poulten Graf™ 7 14033
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Autoklavierbar bei 134 °C. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Vollglasspritzen mit Luer-Lock-Anschluss werden mit einem austauschbaren Kolben geliefert.
  • Entspricht Norm CE EN 46001
  • Hergestellt aus Durobax™ Glas
  • Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
  • Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE EN 46001
Material Borosilicate Glass
Beschreibung Braune Graduierung
Produkttyp Glasspritze mit Luer-Lock-Anschluss
Graduierungen 0,2 ml
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 5 ml
Anschlusstyp Luer-Lock
Graduated Ja