Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
2,0 bis 10 ml
20 bis 100 ml
6 bis 30 ml
Enthält:
Fest mit PTFE umschlossener Spezialkolben
Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil
PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
- Hergestellt nach DIN EN ISO9001:2008 aus hochwertigen Materialien
- Mit Zertifikat, einzeln nummeriert
- Dispenserzylinder aus Glas ist als Bruchschutz mit Kunststoff beschichtet
- Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellsystem
- Die Graduierung auf der Skala ist gelasert und leicht abzulesen
- Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlicher Feineinstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Outfix Sicherheit |
| Volumen (metrisch) | 0,4 bis 2 ml |
| Enthält | Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil |