Learn More
Forskolin (Von Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25963
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 11453074
Marke: Fisher BioReagents BP25201
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Forskolin ist ein molekularbiologisches Reagenz. Forskolin fungiert als Antihypertensivum und Vasodilator. Adenylcyclase-Aktivator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66575-29-9
Summenformel C22H34O7
Molekulargewicht (g/mol) 410.507
InChI-Schlüssel OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC-Name [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Forskolin
Namenshinweis From Coleus forskohlii
Schmelzpunkt 228°C
Farbe Weiß
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 1 mg
Merck Index 15, 2460
Formelmasse 410.5
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Forskolin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.