Learn More
Formothion 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30317013 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317013 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA13920000AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formothion
CAS 2540-82-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Formothion
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H12 N O4 P S2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-formyl-2-mercapto-N-methylacetamide (8CI), Aflix, Anthio, Anthio 25, Anthio 33, CP 53926, ENT 27257, Formothion, O,O-Dimethyl S-(N-formyl-N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate, O,O-Dimethyl dithiophosphorylacetic acid N-methyl-N-formylamide, O,O-Dimethyl phosphorodithioate N-formyl-2-mercapto-N-methylacetamide S-ester, S 6900, S 6900 (insecticide), S-(N-Formyl-N-methylcarbamoylmethyl) O,O-dimethyl phosphorodithioate, Toprose
InChI-Formel InChI=1S/C6H12NO4PS2/c1-7(5-8)6(9)4-14-12(13,10-2)11-3/h5H,4H2,1-3H3
Lösungstyp Single Solution
SMILES COP(=S)(OC)SCC(=O)N(C)C=O
IUPAC-Name 2-Dimethoxyphosphinothioylsulfanyl-N-formyl-N-methylacetamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 257.27
Menge 1 mL
Formelmasse 256.9945 g/mol