Learn More
Formic Acid in Water, 0.1%, BAKER ANALYZED LC/MS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10771434 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10771434 1 L Glas 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10771434 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 9826.1000GL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Routineanwendungen ist diese LC/MS-Lösungsmittelmischung funktionsgetestet und für minimale Verunreinigungen und störungsfreie Basislinien optimiert. Sie bietet zuverlässige Leistung in der mobilen Phase.
Hochreine Lösungsmittel/Reagenzien bieten ein optimales Leistungsverhalten bei minimalem Kontaminationsrisiko, das die Genauigkeit und Produktivität einschränken kann, und maximieren die Empfindlichkeit und Detektionsleistung der Instrumente.
  • Anwendungsoptimiert und auf Funktion getestet, um Trennleistung und Reproduzierbarkeit zu verbessern
  • Für den Einsatz in routinemäßigen LC/MS-Anwendungen
  • Geprüft auf ESI+, UV-VIS-Absorption, Spurenmetalle, Rückstände nach Verdampfung, Assay- und allgemeine LC/MS-Eignung
Spezifikation
Extinktion Max. 0.1 at 240nm, Max. 0.01 at 260nm
Chemischer Name oder Material Formic acid
CAS 64-18-6, 7732-18-5
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Prozentgehaltsbereich 0.095 - 0.105%
Hinweise zum Prozentgehalt v/v
Summenformel CH2O2
Strukturformel HCOOH
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)O
IUPAC-Name Ameisensäure
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Formelmasse 46.03g/mol
Reinheit (%) 0.1%
Güte BAKER ANALYZED™ LC-MS
Dichte 1.0g/cm3
Menge 1 L
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Dampfdruck 1.10 hPa (50°C)