missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ameisensäure, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von DAC, FCC, 98,0-100%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ameisensäure |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC, FCC |
| Strukturformel | HCOOH |
| UN-Nummer | UN1779 |
| Formelmasse | 46.03 |
| Reinheit (%) | 98.0 bis 100 % |
| Güte | puriss. |
| Dichte | 1.22 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 0.57 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formic acid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?